5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Point de fusion: 160…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095357
Numéro CAS: 259209-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité