Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 116 EUR InStock
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique 97%
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 246…250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684293
Numéro CAS: 160591-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité