Acide (2-chloro-6-fluorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chloro-6-fluorophenyl)boronic acid, (2-Chloro-6-fluorophenyl)metaboric acid, 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-chloro-6-fluorophenyl)borane
PC1633-25G
APOSPC1633-25GEA 134 EUR InStock
APOSPC1633-25G
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)métaborique 98%
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039892
Numéro CAS: 313545-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité