Trifluoromethanesulfonate de calcium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
PC1648M-25G PC1648M-100G PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC1648M-25G APOSPC1648M-100G APOSPC1648M-5G
Trifluoromethanesulfonate de calcium 98%
Trifluoromethanesulfonate de calcium
Formule: C₂CaF₆O₆S₂
MW: 338,22 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143911
Numéro CAS: 55120-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité