3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1675-1G PC1675-5G PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC1675-1G APOSPC1675-5G APOSPC1675-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,38 g/mol
Point de fusion: 206…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788417
Numéro CAS: 847756-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité