1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1682-5GEA 513 EUR InStock
APOSPC1682-5G APOSPC1682-1G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₄
MW: 279,07 g/mol
Point de fusion: 130…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114581
Numéro CAS: 352359-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité