Acide 2,6-difluoro-3-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
Acide 2,6-difluoro-3-nitrobenzoïque 98%
Acide 2,6-difluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₃F₂NO₄
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00119291
Numéro CAS: 83141-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité