L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (2,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₃BCl₂F₃K
MW: 252.9 g/mol
Point de fusion: 98…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115745
Numéro CAS: 192863-38-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité