Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (4-butoxyphenyl)trifluoroborate
APOSPC1707-1GEA 126 EUR InStock
APOSPC1707-1G APOSPC1707-5G
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₃KO
MW: 256,12 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115755
Numéro CAS: 850623-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité