Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1724-1G PC1724-5G
APOSPC1724-1GEA 62.6 EUR InStock
APOSPC1724-1G APOSPC1724-5G
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₃BF₅K
MW: 219,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659939
Numéro CAS: 267006-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité