Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1726-1G PC1726-5G PC1726-25G
APOSPC1726-1GEA 81.5 EUR InStock
APOSPC1726-1G APOSPC1726-5G APOSPC1726-25G
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₃BCl₂F₃K
MW: 252,9 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115763
Numéro CAS: 850623-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité