5-Fluorooxindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
PC1735-5G PC1735-25G PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G APOSPC1735-100G
5-Fluorooxindole 98%
5-Fluorooxindole
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 142…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179598
Numéro CAS: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité