7-Fluorooxindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1738-1G PC1738-250MG PC1738-5G PC1738-10G
APOSPC1738-1GEA 52.4 EUR InStock
APOSPC1738-1G APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G APOSPC1738-10G
7-Fluorooxindole 98%
7-Fluorooxindole
Formule: C₈H₆FNO
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179608
Numéro CAS: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité