Acide chlorodifluoroacétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1740-100G PC1740-25G
APOSPC1740-100GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC1740-100G APOSPC1740-25G
Acide chlorodifluoroacétique 98%
Acide chlorodifluoroacétique
On treatment with base difluorocarbene can be generated: Tetrahedron Lett., 21, 1047 (1980), Yoshida et al., J. Fluorine Chem., 1994, 68, 33-38.
Formule: C₂HClF₂O₂
Point d'ébullition: 121…122 °C
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004176
Numéro CAS: 76-04-0
EINECS: 200-928-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité