Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1749-25G PC1749-5G
APOSPC1749-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC1749-25G APOSPC1749-5G
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BBrF₃K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093978
Numéro CAS: 374564-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité