Anhydride chlorodifluoroacétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC1750-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC1750-5G APOSPC1750-100G APOSPC1750-25G
Anhydride chlorodifluoroacétique 98%
Anhydride chlorodifluoroacétique
Reagent for derivatisation of amines, alcohols etc, for GC purposes.
Formule: C₄Cl₂F₄O₃
MW: 242,94 g/mol
Point d'ébullition: 96…97 °C
Densité: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000774
Numéro CAS: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité