Chlorure de chlorodifluoroacétyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1753J-25G PC1753J-5G
APOSPC1753J-25GEA 473 EUR InStock
APOSPC1753J-25G APOSPC1753J-5G
Chlorure de chlorodifluoroacétyle 97%
Chlorure de chlorodifluoroacétyle
Formule: C₂Cl₂F₂O
Point d'ébullition: 49…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039317
Numéro CAS: 354-24-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité