4-Chloro-1,3-difluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Chloro-1,3-difluorobenzène 98%
4-Chloro-1,3-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.353 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042569
Numéro CAS: 1435-44-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité