Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 185 EUR InStock
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque 98%
Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point d'ébullition: 257…259 °C
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077479
Numéro CAS: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité