Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborate
PC1768-5G
APOSPC1768-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC1768-5G
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,0711 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115768
Numéro CAS: 850623-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité