3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC1770-5G
APOSPC1770-5GEA 127 EUR InStock
APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363791
Numéro CAS: 871329-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité