Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC1777-5G PC1777-100G PC1777-25G
APOSPC1777-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1777-5G APOSPC1777-100G APOSPC1777-25G
Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973086
Numéro CAS: 313545-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité