3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1778-1G PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA 249 EUR InStock
APOSPC1778-1G APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,9800 g/mol
Point de fusion: 148150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363792
Numéro CAS: 871329-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité