4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1779-5G PC1779-1G PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC1779-5G APOSPC1779-1G APOSPC1779-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Point de fusion: 170…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363787
Numéro CAS: 182344-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité