2-Chloro-1,1-difluoroéthylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 1660 EUR InStock
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chloro-1,1-difluoroéthylène 98%
2-Chloro-1,1-difluoroéthylène
Formule: C₂HClF₂
Point d'ébullition: –18 °C
Point de fusion: –138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 359-10-4
ONU: 1954
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité