4-Fluoro-1-indanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC1783-5G
APOSPC1783-5GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC1783-5G
4-Fluoro-1-indanone 95+%
4-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,152 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797829
Numéro CAS: 699-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité