4-Bromo-2-trifluorométhylphénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Bromo-2-trifluorométhylphénol 99%
4-Bromo-2-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05668981
Numéro CAS: 50824-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité