2-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
PC1796-100G PC1796-25G PC1796-5G
APOSPC1796-100GEA 126 EUR InStock
APOSPC1796-100G APOSPC1796-25G APOSPC1796-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086167
Numéro CAS: 6942-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité