2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1808-25G PC1808-5G PC1808-100G
APOSPC1808-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC1808-25G APOSPC1808-5G APOSPC1808-100G
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène 99%
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270,55 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007076
Numéro CAS: 392-95-0
EINECS: 206-883-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité