1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1812J-1G PC1812J-5G PC1812J-25G
APOSPC1812J-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC1812J-1G APOSPC1812J-5G APOSPC1812J-25G
1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène 98%
1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène
Formule: C₈H₈ClF
MW: 158,6 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C/26mmHg
Densité: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155000
Numéro CAS: 332-43-4
EINECS: 206-364-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité