3'-Chloro-4'-fluoroacétophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1818M-100G PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA 116 EUR InStock
APOSPC1818M-100G APOSPC1818M-25G
3'-Chloro-4'-fluoroacétophénone 99%
3'-Chloro-4'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C/15mmHg
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042203
Numéro CAS: 2923-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité