2-Chloro-4-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chloro-4-fluoroaniline
2-Chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 191…192 °C
Densité: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042530
Numéro CAS: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité