2-Chloro-6-fluoroaniline 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1819B-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSPC1819B-25G APOSPC1819B-100G
2-Chloro-6-fluoroaniline 98+%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C/14mmHg
Point de fusion: 32 °C
Densité: 1,316 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040309
Numéro CAS: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité