4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC1822-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1822-25G APOSPC1822-100G APOSPC1822-500G APOSPC1822-250G
4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/2mmHg
Densité: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010625
Numéro CAS: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité