2-Chloro-5-fluoroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1824E-10GEA 97.4 EUR InStock
APOSPC1824E-10G
2-Chloro-5-fluoroanisole 97%
2-Chloro-5-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042573
Numéro CAS: 450-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité