Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque 98%
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142874
Numéro CAS: 394-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité