3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 66…72 °C/2mmHg
Point de fusion: 25…30 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011735
Numéro CAS: 34328-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité