4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1828M-25GEA 80 EUR InStock
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-1G APOSPC1828M-5G
4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point de fusion: 46…49 °C
Point d'éclair: 96,7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143288
Numéro CAS: 5527-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité