4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143282
Numéro CAS: 61072-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité