2-Chloro-6-fluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1834-10G PC1834-1G PC1834-5G
APOSPC1834-10GEA 51 EUR InStock
APOSPC1834-10G APOSPC1834-1G APOSPC1834-5G
2-Chloro-6-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-6-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055436
Numéro CAS: 66073-54-9
EINECS: 266-123-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité