3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153092
Numéro CAS: 701-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité