1-Chloro-2-fluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1840-100G PC1840-25G PC1840-5G
APOSPC1840-100GEA 132 EUR InStock
APOSPC1840-100G APOSPC1840-25G APOSPC1840-5G
1-Chloro-2-fluorobenzène 99%
1-Chloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.244 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000533
Numéro CAS: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité