4-Fluoro-o-toluonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1841-25G PC1841-5G PC1841-100G
APOSPC1841-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC1841-25G APOSPC1841-5G APOSPC1841-100G
4-Fluoro-o-toluonitrile
4-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095106
Numéro CAS: 147754-12-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité