Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque 97%
Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Point de fusion: 155…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002417
Numéro CAS: 434-75-3
EINECS: 207-105-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité