Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque 98%
Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Point de fusion: 203…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042468
Numéro CAS: 446-30-0
EINECS: 207-162-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité