2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1861L-100G PC1861L-25G PC1861L-250G
APOSPC1861L-100GEA 143 EUR InStock
APOSPC1861L-100G APOSPC1861L-25G APOSPC1861L-250G
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042523
Numéro CAS: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité