Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
PC1863T-25G PC1863T-5G PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC1863T-25G APOSPC1863T-5G APOSPC1863T-100G
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C/15mmHg
Densité: 1.447 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084954
Numéro CAS: 21900-54-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité