Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1863W-100G PC1863W-25G PC1863W-5G
APOSPC1863W-100GEA 115 EUR InStock
APOSPC1863W-100G APOSPC1863W-25G APOSPC1863W-5G
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle 97%
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 106…108 °C/15mmHg
Densité: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178746
Numéro CAS: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité