2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042532
Numéro CAS: 15205-11-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité