2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 58 EUR InStock
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 91…93 °C/15mmHg
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042458
Numéro CAS: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité